Imprimer
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1033-1G OR1033-5G OR1033-10G
APOSOR1033-1GEA 148 EUR
APOSOR1033-1G APOSOR1033-5G APOSOR1033-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline
Formule: C₁₂H₉N₃
Point de fusion: 182…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02579322
Numéro CAS: 439106-87-3