Imprimer
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR103267-1G OR103267-5G OR103267-25G
APOSOR103267-1GEA 58 EUR
APOSOR103267-1G APOSOR103267-5G APOSOR103267-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₇N₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00973833
Numéro CAS: 4058-91-7