Imprimer
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10326-25G OR10326-5G OR10326-100G
APOSOR10326-25GEA 0 EUR
APOSOR10326-25G APOSOR10326-5G APOSOR10326-100G
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₈BNO₃
Point de fusion: 232…238 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411948
Numéro CAS: 351422-73-6