Imprimer
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10318-25G OR10318-5G
APOSOR10318-25GEA 452 EUR
APOSOR10318-25G APOSOR10318-5G
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₄H₄N₂OS
Point de fusion: 160…166 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179570
Numéro CAS: 1003-61-8