Imprimer
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
OR103007-1G OR103007-250MG OR103007-5G
APOSOR103007-1GEA 74.1 EUR
APOSOR103007-1G APOSOR103007-250MG APOSOR103007-5G
2-(Chloromethyl)benzoxazole
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formule: C₈H₆ClNO
Point d'ébullition: 75 °C/0.15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664964
Numéro CAS: 41014-43-1