Imprimer
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR102841-25G OR102841-5G
APOSOR102841-25GEA 597 EUR
APOSOR102841-25G APOSOR102841-5G
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060512
Numéro CAS: 10242-10-1