Imprimer
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1026-1G OR1026-5G OR1026-10G
APOSOR1026-1GEA 40.6 EUR
APOSOR1026-1G APOSOR1026-5G APOSOR1026-10G
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Formule: C₆H₁₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06658492
Numéro CAS: 220641-87-2