Imprimer
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10207-1G OR10207-5G OR10207-25G OR10207-100G
APOSOR10207-1GEA 0 EUR
APOSOR10207-1G APOSOR10207-5G APOSOR10207-25G APOSOR10207-100G
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Formule: C₁₁H₁₂ClN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00126966
Numéro CAS: 25981-83-3