Imprimer
Indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10189-100G OR10189-25G OR10189-500G
APOSOR10189-100GEA 43.5 EUR
APOSOR10189-100G APOSOR10189-25G APOSOR10189-500G
Indole
Indole
Formule: C₈H₇N
Point d'ébullition: 253…254 °C
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005607
Numéro CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III