Imprimer
Indole-2-carboxylate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
OR10188-25G OR10188-5G
APOSOR10188-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10188-25G APOSOR10188-5G
Indole-2-carboxylate d'éthyle 98%
Indole-2-carboxylate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.21 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005609
Numéro CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4