Imprimer
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1018-1G OR1018-5G
APOSOR1018-1GEA 246 EUR
APOSOR1018-1G APOSOR1018-5G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formule: C₁₁H₈Cl₂N₂O
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800421
Numéro CAS: 849021-02-9