2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR10175-1G
OR10175-25G
OR10175-5G
APOSOR10175-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10175-1G
APOSOR10175-25G
APOSOR10175-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule:
C₁₀H₉NO Point de fusion: 200…205 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00012077 Numéro CAS: 5416-80-8 EINECS: 226-512-6 |