Imprimer
4-Bromothiophène-2-carbaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
OR10158-100G OR10158-25G
APOSOR10158-100GEA 65.4 EUR
APOSOR10158-100G APOSOR10158-25G
4-Bromothiophène-2-carbaldéhyde 98%
4-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
MW: 191.05 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C/11mmHg
Point de fusion: 44…48 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005431
Numéro CAS: 18791-75-8