Imprimer
3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
OR10155-100G OR10155-25G
APOSOR10155-100GEA 98.6 EUR
APOSOR10155-100G APOSOR10155-25G
3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde 90%
3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₆OS
Point d'ébullition: 215 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005430
Numéro CAS: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8