Imprimer
Chlorure de 2-thiénylacétyle 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10151-100G OR10151-25G
APOSOR10151-100GEA 0 EUR
APOSOR10151-100G APOSOR10151-25G
Chlorure de 2-thiénylacétyle 96%
Chlorure de 2-thiénylacétyle
Formule: C₆H₅ClOS
Point d'ébullition: 130…135 °C/90mmHg
Densité: 1,303 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005456
Numéro CAS: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
ONU: 3265
ADR: 8,II