Imprimer
1-Bromo-3-chloro-5,5-diméthylhydantoïne
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10136-1G OR10136-5G OR10136-25G
APOSOR10136-1GEA 58 EUR
APOSOR10136-1G APOSOR10136-5G APOSOR10136-25G
1-Bromo-3-chloro-5,5-diméthylhydantoïne
1-Bromo-3-chloro-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₅H₆BrClN₂O₂
Point de fusion: 160.2…161.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037350
Numéro CAS: 16079-88-2
ONU: 3085
ADR: 5.1+8,II