Imprimer
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Nitrophenoxy)propanoic acid
OR10128-1G OR10128-5G
APOSOR10128-1GEA 39.3 EUR
APOSOR10128-1G APOSOR10128-5G
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211.1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043748
Numéro CAS: 10572-16-4