Imprimer
1,3-Diméthyl-2-imidazolidone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10114-100G OR10114-500G
APOSOR10114-100GEA 0 EUR
APOSOR10114-100G APOSOR10114-500G
1,3-Diméthyl-2-imidazolidone
1,3-Diméthylimidazolidine-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 224…226 °C
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003188
Numéro CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8