Imprimer
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1011-1G OR1011-25G OR1011-5G
APOSOR1011-1GEA 105 EUR
APOSOR1011-1G APOSOR1011-25G APOSOR1011-5G
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
4-(4-Bromophenyl)pyrazole
Formule: C₉H₇BrN₂
Point de fusion: 208…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800354
Numéro CAS: 849021-16-5