4-Chlorobenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR10085-100G
OR10085-25G
OR10085-5G
APOSOR10085-100GEA
0
EUR
APOSOR10085-100G
APOSOR10085-25G
APOSOR10085-5G
4-Chlorobenzylamine
4-Chlorobenzylamine
Formule:
C₇H₈ClN Point d'ébullition: 229 °C Densité: 1,16 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008121 Numéro CAS: 104-86-9 EINECS: 203-245-3 ONU: 2735 ADR: 8,III |