Imprimer
Ethyl-7-bromoheptanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate
OR10083-100G OR10083-25G OR10083-5G
APOSOR10083-100GEA 244 EUR
APOSOR10083-100G APOSOR10083-25G APOSOR10083-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate
Ethyl-7-bromoheptanoate
Formule: C₉H₁₇BrO₂
Point d'ébullition: 112 °C/5mmHg
Densité: 1.217 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037103
Numéro CAS: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6