Imprimer
trans-4-Aminocyclohexanol chlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10070-25G OR10070-5G
APOSOR10070-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10070-25G APOSOR10070-5G
trans-4-Aminocyclohexanol chlorhydrate
trans-4-Aminocyclohexanol chlorhydrate
Formule: C₆H₁₄ClNO
MW: 151.64 g/mol
Point de fusion: 225…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012566
Numéro CAS: 50910-54-8