Imprimer
L(+)-Tartrate de diéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
OR10049-100G OR10049-500G
APOSOR10049-100GEA 30.6 EUR
APOSOR10049-100G APOSOR10049-500G
L(+)-Tartrate de diéthyle
L(+)-Tartrate de diéthyle
Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₈H₁₄O₆
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.204 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009143
Numéro CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3