Guaïacol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR10036-1KG
OR10036-500G
APOSOR10036-1KGEA
0
EUR
APOSOR10036-1KG
APOSOR10036-500G
Guaïacol 98%
Guaïacol
Formule:
C₇H₈O₂ Point d'ébullition: 204…206 °C Point de fusion: 26…31 °C Densité: 1,129 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002185 Numéro CAS: 90-05-1 EINECS: 201-964-7 |