Imprimer
N-Methyl-tert-butylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10027-5G OR10027-1G OR10027-250MG
APOSOR10027-5GEA 174 EUR
APOSOR10027-5G APOSOR10027-1G APOSOR10027-250MG
N-Methyl-tert-butylamine
N-Methyl-tert-butylamine
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87.166 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C
Densité: 0.727 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042853
Numéro CAS: 14610-37-8
EINECS: 238-646-2
ONU: 2733
ADR: 3+8 II