Imprimer
Zinc-copper couple
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR100-100G OR100-250G OR100-1KG
APOSOR100-100GEA 120 EUR
APOSOR100-100G APOSOR100-250G APOSOR100-1KG
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Formule: CuZn
MW: 128.926 g/mol
Point de fusion: 419…420 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084851
Numéro CAS: 53801-63-1
ONU: 3089
ADR: 4.1 III