Imprimer
Acide 1-phénylcyclopentanecarboxylique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0993-100G OR0993-25G OR0993-5G
APOSOR0993-100GEA 0 EUR
APOSOR0993-100G APOSOR0993-25G APOSOR0993-5G
Acide 1-phénylcyclopentanecarboxylique 99%
Acide 1-phénylcyclopentanecarboxylique
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001372
Numéro CAS: 77-55-4