2-Chloropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR0970-100G
OR0970-25G
OR0970-500G
APOSOR0970-100GEA
0
EUR
APOSOR0970-100G
APOSOR0970-25G
APOSOR0970-500G
2-Chloropyrimidine
2-Chloropyrimidine
Formule:
C₄H₃ClN₂ Point d'ébullition: 75…76 °C/10mmHg Point de fusion: 62…67 °C Point d'éclair: 98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006060 Numéro CAS: 1722-12-9 EINECS: 217-020-2 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |