Imprimer
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0969-1G OR0969-5G OR0969-25G
APOSOR0969-1GEA 0 EUR
APOSOR0969-1G APOSOR0969-5G APOSOR0969-25G
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid 98%
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid
Formule: C₂₁H₂₃NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321015
Numéro CAS: 166108-71-0