Imprimer
Ethyl 2-(3-piperidinyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl (piperidin-3-yl)acetate
OR0951-250MG OR0951-1G OR0951-5G
APOSOR0951-250MGEA 58 EUR
APOSOR0951-250MG APOSOR0951-1G APOSOR0951-5G
Ethyl 2-(3-piperidinyl)acetate
Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412125
Numéro CAS: 64995-88-6