Imprimer
Acide 3-amino-5-bnitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0942-1G OR0942-5G OR0942-25G
APOSOR0942-1GEA 0 EUR
APOSOR0942-1G APOSOR0942-5G APOSOR0942-25G
Acide 3-amino-5-bnitrobenzoïque 98%
Acide 3-amino-5-bnitrobenzoïque
Formule: C₇H₆N₂O₄
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017025
Numéro CAS: 618-84-8