Imprimer
2-Bromo-5-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0936-100G OR0936-25G
APOSOR0936-100GEA 103 EUR
APOSOR0936-100G APOSOR0936-25G
2-Bromo-5-nitropyridine
2-Bromo-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Point d'ébullition: 145…147 °C/10mmHg
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006222
Numéro CAS: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III