Imprimer
4-Methoxy-3-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0934-25G OR0934-1G
APOSOR0934-25GEA 53.8 EUR
APOSOR0934-25G APOSOR0934-1G
4-Methoxy-3-nitroaniline
4-Methoxy-3-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134138
Numéro CAS: 577-72-0