Imprimer
Acide 5-chloro-2-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0907-100G OR0907-500G OR0907-1KG
APOSOR0907-100GEA 34.8 EUR
APOSOR0907-100G APOSOR0907-500G APOSOR0907-1KG
Acide 5-chloro-2-nitrobenzoïque 98%
Acide 5-chloro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
Point de fusion: 136…140 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007290
Numéro CAS: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1