Imprimer
Tétraphényléthylèneglycol-1,2
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0902-100G OR0902-25G OR0902-500G
APOSOR0902-100GEA 0 EUR
APOSOR0902-100G APOSOR0902-25G APOSOR0902-500G
Tétraphényléthylèneglycol-1,2
Tétraphényléthylèneglycol-1,2
Formule: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Point de fusion: 171…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004448
Numéro CAS: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III