Imprimer
Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
OR0901-25G OR0901-5G
APOSOR0901-25GEA 60.9 EUR
APOSOR0901-25G APOSOR0901-5G
Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique 97%
Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique
Formule: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
MW: 229.07 g/mol
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010632
Numéro CAS: 13737-36-5