Imprimer
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0863-25G OR0863-500G OR0863-100G
APOSOR0863-25GEA 0 EUR
APOSOR0863-25G APOSOR0863-500G APOSOR0863-100G
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Phenyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point de fusion: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016467
Numéro CAS: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9