Imprimer
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0843-25G OR0843-5G
APOSOR0843-25GEA 60.9 EUR
APOSOR0843-25G APOSOR0843-5G
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzène
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
Point d'ébullition: 247 °C
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061096
Numéro CAS: 20098-48-0
EINECS: 243-511-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III