Imprimer
2-Amino-4-chlorobenzènethiol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0785-25G OR0785-5G
APOSOR0785-25GEA 45.1 EUR
APOSOR0785-25G APOSOR0785-5G
2-Amino-4-chlorobenzènethiol 97%
2-Amino-4-chlorobenzènethiol
Formule: C₆H₆ClNS
Point de fusion: 56…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792528
Numéro CAS: 1004-00-8
ONU: 3261
ADR: 8,III