Imprimer
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0783-1G OR0783-5G
APOSOR0783-1GEA 94.4 EUR
APOSOR0783-1G APOSOR0783-5G
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇BrN₂O
Point de fusion: 98…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00487341
Numéro CAS: 118183-92-9