Imprimer
Acide 4-quinoléinecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0731-1G OR0731-25G OR0731-5G
APOSOR0731-1GEA 24.8 EUR
APOSOR0731-1G APOSOR0731-25G APOSOR0731-5G
Acide 4-quinoléinecarboxylique
Acide 4-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point de fusion: 253…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006782
Numéro CAS: 486-74-8