Imprimer
D(+)-Proline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
OR0718-100G OR0718-25G OR0718-5G
APOSOR0718-100GEA 154 EUR
APOSOR0718-100G APOSOR0718-25G APOSOR0718-5G
D(+)-Proline
D(+)-Proline
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₅H₉NO₂
Point de fusion: 223 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064317
Numéro CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7