Imprimer
Propiolate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0649-100G OR0649-5G OR0649-25G
APOSOR0649-100GEA 163 EUR
APOSOR0649-100G APOSOR0649-5G APOSOR0649-25G
Propiolate de méthyle
Propiolate de méthyle
Formule: C₄H₄O₂
Point d'ébullition: 103…105 °C
Densité: 0,945 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008572
Numéro CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
ONU: 3272
ADR: 3,II