Imprimer
1-Éthyl-4-pipéridone 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-Methyl-4-piperidone
OR0648-25G OR0648-100G OR0648-5G
APOSOR0648-25GEA 62.5 EUR
APOSOR0648-25G APOSOR0648-100G APOSOR0648-5G
1-Éthyl-4-pipéridone 98+%
1-Éthyl-4-pipéridone
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113.16 g/mol
Point d'ébullition: 55…58 °C/10mmHg
Densité: 0.973 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006191
Numéro CAS: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
ONU: 2733
ADR: 3+8 III