Imprimer
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzofuran-2-carbaldehyde
OR0646-1G OR0646-250MG
APOSOR0646-1GEA 144 EUR
APOSOR0646-1G APOSOR0646-250MG
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₅BrO₂
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659072
Numéro CAS: 23145-16-6