Imprimer
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0607-1G OR0607-5G OR0607-250MG
APOSOR0607-1GEA 48 EUR
APOSOR0607-1G APOSOR0607-5G APOSOR0607-250MG
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point de fusion: 228…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 21170-10-5
EINECS: 244-255-8