Imprimer
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0555-1G OR0555-250MG OR0555-500MG
APOSOR0555-1GEA 361 EUR
APOSOR0555-1G APOSOR0555-250MG APOSOR0555-500MG
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Formule: C₁₃H₁₇ClO
Point d'ébullition: 120 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764800
Numéro CAS: 34715-60-1