Imprimer
4-Iodo-o-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-iodotoluene, 4-Iodo-2-methylaniline
OR0552-100G OR0552-25G OR0552-5G
APOSOR0552-100GEA 95.7 EUR
APOSOR0552-100G APOSOR0552-25G APOSOR0552-5G
4-Iodo-o-toluidine
4-Iodo-o-toluidine
Formule: C₇H₈IN
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025299
Numéro CAS: 13194-68-8
EINECS: 236-154-2