Imprimer
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0547-1G OR0547-250MG OR0547-2.5G
APOSOR0547-1GEA 65.4 EUR
APOSOR0547-1G APOSOR0547-250MG APOSOR0547-2.5G
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Formule: C₁₂H₁₃NO
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047198
Numéro CAS: 5541-89-9