Imprimer
4'-Hydroxy-3'-méthylacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0526-100G OR0526-25G OR0526-5G
APOSOR0526-100GEA 140 EUR
APOSOR0526-100G APOSOR0526-25G APOSOR0526-5G
4'-Hydroxy-3'-méthylacétophénone
4'-Hydroxy-3'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 175 °C/1mmHg
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002231
Numéro CAS: 876-02-8
EINECS: 212-880-5